Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (27)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "filterdigler"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/26/18945226.jpg
Filtre er vigtige i forskningslaboratorier og mange andre industrier for at fjerne partikler og skabe miljøer, der fremmer et bredt udvalg af eksperimenter og procedurer. VWR forhandler og vejleder i alt omkring filterpapir, membranfiltre, sprøjtefiltre, glasfiberfiltre, bottle top filtre og meget mere. Enhederne kommer i forskellige former, herunder in-line filtre, papirskiver, små kapsler og store ventilationspaneler. Filtre renser og koncentrerer også væsker og gasser, der kræves til testning. For luft betyder det at fjerne forurening, fugt og faste luftbårne partikler, mens det for væsker betyder at fjerne urenheder og små forurenende stoffer. Kontakt vores filterspecialist for yderligere oplysninger.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Porcelæn, med porøs bund
Leverandør:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Leverandør:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   Filterdigler med integreret sintret glasfilterskive. Borosilikatglas, kvalitet 3,3.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   Filter, digler, Borosilikatglas 3,3, Porøsitet: 3, Volumen: 15 ml, Plade Ø: 23 mm
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   These filtration crucibles are made from DURAN® glass.
Leverandør:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   Filter, digler, Borosilikatglas 3,3, Porøsitet: 1, Volumen: 500 ml, Plade Ø: 70 mm
Leverandør:  SCILABWARE (BIBB)
Beskrivelse:   These filtration crucibles are made from Pyrex® borosilicate glass.
Leverandør:  DIXON SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Borosilicate glass, with sintered glass disc
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8