Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (126)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Centrifugefiltre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/13/18945013.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"44"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP-indsats og tilløbsrør. MWCO-filtre er ideelle til koncentrering, oprensning og afsaltning af peptider, proteiner, oligonukleotider, DNA og RNA.
Leverandør:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   These centrifugal devices can quickly concentrate up to 20 ml of biological sample without valuable sample loss.
Leverandør:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   Præcis og hurtig genindvinding af koncentrat i mikrolitermængder.
Leverandør:  Pall Laboratory
Beskrivelse:   These devices are used for simple, reliable concentrating and desalting of 50 to 500 μl samples. Select the low protein binding Omega™ membrane for ul...
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Vivapure® Ion Exchange (IEX) spin colums are centrifugal devices. They incorporate Sartobind membrane adsorber technology as their chromatography matr...
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Vivapure® AdenoPACK™ 20/20 RT kit allows the rapid, simple and affordable spin column based purification of six different samples in parallel and brid...
Leverandør:  Sartorius
Beskrivelse:   Vivapure® AdenoPACK™ 500/500 RT is a ready to use kit conveniently operated by a laboratory pump, offering optimal flow control and minimal hands-on t...
Leverandør:  GE Healthcare - Life Sciences
Beskrivelse:   Protein A HP SpinTrap™ columns are designed for the enrichment of proteins of interest, immunoprecipitation and the purification of monoclonal and pol...
UOM:  1 * 16 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 44
  1  2  3  4  5  6  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING