Ansigtsskærm, Relrsi/Relpsi
Leverandør: Bollé Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Relrsi
111-1012EA 241 DKK
111-1012 111-0334
Ansigtsskærm, Relrsi/Relpsi
Ansigtsskærm
Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
  • Panoramaudsyn
  • Ultraresistent opklappelig ansigtsskærm, monteret i gul PP
  • Skærmen er fremstillet af 1,5 mm tyk dugresistent acetat eller af 1,0 mm tyk PC
  • Ansigtsskærm i acetat beskytter mod lysbuer ved kortslutning
Vægt: 200 g
Certificeringer: EN 166, EN 170 (kun acetatansigtsskærm).