Du Søgte efter: Ansigtsskærm
Ansigtsskærme til stænk, varme og slagfasthed er tilgængelige hos VWR. De lette, stærke ansigtsskærme i polycarbonat giver stødbeskyttelse og er varme- og kemikaliebestandige. Mylar- og acetatvisirer er tåge- og ridsefaste. Hjelme og kroner har udskiftelige vinduessystemer med valgfri hjelmeadaptere. For en behagelig og sikker pasform skal du vælge en skridsikker rachet-justering eller en positiv justering af hovedbåndet. Beskyttende skjolde af steril, gennemsigtig polyethylenfilm samt kirurgiske masker og støvmasker tilbyder engangsmuligheder.
Ansigtsskærme til stænk, varme og slagfasthed er tilgængelige hos VWR. De lette, stærke ansigtsskærme i polycarbonat giver stødbeskyttelse og er varme- og kemikaliebestandige. Mylar- og acetatvisirer er tåge- og ridsefaste. Hjelme og kroner har udskiftelige vinduessystemer med valgfri hjelmeadaptere. For en behagelig og sikker pasform skal du vælge en skridsikker rachet-justering eller en positiv justering af hovedbåndet. Beskyttende skjolde af steril, gennemsigtig polyethylenfilm samt kirurgiske masker og støvmasker tilbyder engangsmuligheder.
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: UVEX
Beskrivelse: Hjelmvisir fremstillet af stærkt PC, som beskytter mod virkningerne af elektriske lysbuer. Det er kompatibelt med uvex sikkerhedshjelme og uvex 2H, uv...
Varenummer: (111-1632)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: This welding shield protects eyes and face from radiation, heat and sparks while providing a precise view of the work. The auto-darkening welding lens...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: 3M
Beskrivelse: 3M™ V4 series industrial Multisystem replacement face shields are available in multiple visor materials and color finishes.
Varenummer: (111-1635)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use i...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (SCTS2019716)
Leverandør: SCOTT SAFETY
Beskrivelse: Interchange™ Browguard IB2000 is designed with a durable nylon shell construction to provide a high protection and comfort level in industrial applica...
UOM: 1 * 10 Items
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: A compact, comfortable, and lightweight faceshield with superior optical quality.
Varenummer: (JSPAADB280-000-400)
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: EVOGuard®C Industrial Browguard is designed for use with EVOGuard® visors, to provide innovative solutions to protect the wearer in a multitude of hig...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (JSPAAFN060-000-000)
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: The Force®8 Splash Guard can be fitted to a Force®8 half mask to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus hitting the wearer's face.
UOM: 1 * 10 Items
Varenummer: (MMMAV46)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Face shield holder for V4-Series face shields. This face shield holder with short peak is designed for use with 3M™ V4-Series face shields.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (JSPAAHV960-001-100)
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: Easily fits JSP EVO® safety helmets, micro peak, and standard peak variants.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (JSPAAHV970-001-100)
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: The Cough Guard can be fitted to a JSP bump cap to reduce the likelihood of exhaled bacteria/virus contacting the wearer's face. This device is not sp...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: A range of high performance industrial visors, fully compatible with EVOGuard® browguard systems and EVO® helmet models.
Leverandør: 3M
Beskrivelse: The 3M Speedglas Heavy-Duty Welding Helmet G5-01 builds on the 9100 series. Having more adjustable features than ever - from the colour as seen throug...
New Product
Leverandør: UVEX
Beskrivelse: These polycarbonate and cellulose acetate visors can be attached to helmets by using a length adapter and can be locked in three positions.
Varenummer: (JSPAAFA061-131-100)
Leverandør: JSP LTD
Beskrivelse: Faceshield offers protection against medium energy, high-speed particles at 120 m/s (270 mph), liquid droplets, and molten metal.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MMMA5A-CP)
Leverandør: 3M
Beskrivelse: Acetate face shields are lightweight and non-conductive.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom