Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (37)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Ekstraktionsbøsninger
15  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/10/18945210.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ren cellulosebomuld. Egnet til alle ekstraktortyper (Soxhlet, Büchi, Gerhardt m.fl.).
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Grade 603 standard cellulose extraction thimbles, made of high quality cellulose, are available in a range of sizes suitable for use in thimble holder...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extract...
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, Borosilicate glass.
Leverandør:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3.
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman 603G borosilicate glass fibre thimbles with inorganic binder are flexibly designed for use in a full range of commercially available Soxh...
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   GE’s Whatman 100% borosilicate glass microfiber (HP-GF) thimbles are designed to fit most Soxhlet extraction units. They are well-suited to pollution ...
Varenummer: (WHAT2811-308)
Leverandør:  GE Healthcare - Whatman
Beskrivelse:   Standard glass microfibre thimbles
UOM:  1 * 25 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste