Disposable earplugs, Matrix®
Leverandør: Howard Leight by Honeywell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
DALL1013042EA 445 DKK
DALL1013042
Disposable earplugs, Matrix®
Enestående konstruktion, bløde og komfortable høreværn med lille diameter, yder fremragende beskyttelse uden rulning og eliminerer ventetiden, mens skummet udvider sig.
  • Patenteret konstruktion uden rulning gør isættelsen hurtig og nem
  • Glat yderside og formindsket diameter giver langvarig komfort
  • Ensartet dæmpningsprofil filtrere støjen fra, mens stemmefrekvenser høres mere naturligt
SNR: 29 dB
Certificeringer: EN 352-2
Advarsel: * En størrelse passer alle.