Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Ørepropper
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/60/18709560.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"60"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These earplugs made of self-adjusting foam feature a two-sizes-in-one design and therefore provide optimal individual fit.
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Formstøbt skum uden PVC, fås i to størrelser for at sikre korrekt og komfortabel pasform.
Varenummer: (111-1443)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These dual-flange earplugs enable users to hear more clearly in moderate noise levels without distorted speech sounds. Thanks to the optimal attenuati...
UOM:  1 * 50 Par
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Enestående konstruktion, bløde og komfortable høreværn med lille diameter, yder fremragende beskyttelse uden rulning og eliminerer ventetiden, mens sk...
Varenummer: (DALL3301282)
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These foam earplugs offer solid protection with supra-aural fit for people who are exposed to intermittent noise.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Max® ørepropper har en overlegen støjblokerende effekt for en engangsøreprop.
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   These reusable earplugs are metal detectable and blue coloured making them perfect for use in the food industry. They provide all-day comfort and supe...
Leverandør:  HONEYWELL SAFETY
Beskrivelse:   Fusion™ ørepropper kombinerer dagligdags komfort og nem håndtering med en overlegen pasform hele dagen.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 60
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING