Earmuffs with sound management, Impact™
Leverandør: Honeywell Safety
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Impact™
111-0076EA 2390 DKK
111-0076
Earmuffs with sound management, Impact™
Høreværn Høreværn med lydkontrol
Impact-høreværn gør det muligt for brugeren at høre vigtig kommunikation - fra andre kollegaer, alarmer og advarselssignaler - på et forsvarligt lydniveau. Velanbragte mikrofoner muliggør mere naturlig og retningsorienteret høring. Gennem en avanceret responsteknologi omdannes impact-høreværnet til passivt høreværnsmode, når støjen når op på 82 dB eller derover.
  • Indvendigt ventileret bøjle minimerer trykket på hovedet, lettere indånding under varme/fugtige forhold
  • Den ydre ikke-deformerende bøjle tåler hårdhændet behandling på de mest krævende arbejdspladser
  • Hurtigt klik-indstilling af højden, der ikke ændrer sig ved slid
  • Polstringen ved ørene udskiftes hurtigt og nemt ved at klikke den på
SNR: 28 dB
Vægt: 339 g (inkl. batterier)
Certificeringer: EN 352-1