Du Søgte efter: Dissekeringsnåle
34  results were found
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Stainless steel needles with stainless steel handle.
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Stainless steel needles with black plastic handle.
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Stainless steel needles with wooden handle.
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Dissekeringsnåle lavet af rustfrit stål, med plasthåndtag.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Dissektionsnåle fremstillet udelukkende af 18/10 rustfrit stål.
Varenummer: (HECH42712010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Dissecting needles made of chromium-nickel steel, stainless, with wooden handle.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel needles with plastic handles.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Rustfrit stål.
Leverandør: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: Dental probes made of WIRONIT steel.
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Eye needles, Aesculap®, Eye needles, 3/8 circle, cutting, Fig. 4, 15 mm
Leverandør: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: These dissecting needles and seekers have metal handles.
Leverandør: HAMMACHER KARL
Beskrivelse: These dissecting needles are made of stainless steel.
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: Dissektionsnål, Aesculap®, Surgical needles, Fig. 3, round body, 0,8 mm, 29 mm
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: 3/8 circle suture needles with round body and cutting tip. Heavy version.
Leverandør: AESCULAP AG & CO
Beskrivelse: 3/8 circle suture needles with round body. Heavy version.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom