Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (4)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "dissektionsprver-kit"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/35/18945135.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Sorter efter:
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Microscopy instrument set in a grey wooden box, all articles are completely made of stainless steel.
Varenummer: (RSGA066.906)
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Dissecting set with six parts made from stainless steel, packed in a pouch.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Af rustfrit stål. Instrumenter til dissektion af prøver, der er parat til mikroskopering.
Varenummer: (631-7172)
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Beskrivelse:   10 dissection instruments in a wooden case.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (631-1404)
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Dissektionsprøver kit, Rustfrit stål
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse:   These high quality dissecting instruments are designed for everyday use. They are subject to stringent manufacturing quality procedures, and therefore...
Varenummer: (HAMMHSO119-00)
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Beskrivelse:   Basic dissection set for animal experiments.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (HERE1110401)
Leverandør:  HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse:   This dissection set includes nine instruments in a strong wooden case.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 15
  1  2  Næste