Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Dispensere til håndrensemidler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/18/37/22951837.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"48"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These VWR manual dispensers are durable, wall-mountable and for use with Deb Stoko® soaps and cleansers. Ideal for use in offices, medical rooms, labo...
Varenummer: (115-2098)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Holdbar og vægmonteret sæbedispenser til brug med skumrensemidler.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   These soap dispensers have been designed to promote hygiene, improve comfort and care.
Varenummer: (KIMB11329)
Leverandør:  KIMBERLY CLARK
Beskrivelse:   This touchless cassette dispenser provides Kleenex® luxury foam soap or sanitiser. The skin care innovation in this electronic system represents high ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Soap dispenser suitable for use with 500 ml or 1000 ml bottles − Can be used without contact.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Denne hvide dispenser er ideel til anvendelse i industrien i almindelighed, i storkøkkener og catering.
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Denne slidstærke hvide dispenser er velegnet til udendørs brug eller til brug i kontorer, kliniske lokaler og laboratorier, storkøkkener og catering.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Deb-STOKO
Beskrivelse:   Denne hvide dispenser er ideel til let, almindelig og tung industriel anvendelse.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 48
  1  2  3  4  5  6  Næste