Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (23)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
dispensere-til-personligt-beskyttelsesudstyr
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/50/18709550.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"23"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   ABS beholdere er udviklet til opbevaring af personligt beskyttelsesudstyr på arbejdspladsen.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Folie dispenser, økonomisk og billig til at skære folie. Bruges ofte i laboratorier. Leveres i to forskellige bredder.
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   Stainless steel 304 with electropolished finish wall-mounted dispensers designed for the clean and efficient dispensing and storage of gloves, hairnet...
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   These wall-mounted dispensers are designed for clean and efficient dispensing and storage.
Varenummer: (TIMEBK-10)
Leverandør:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   Enamel finish steel dispenser.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (113-8175)
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   Stainless steel 304, electropolished finish wall-mounted dispenser for plastic wrapped gowns and hoods.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   These dispensers are suitable for packs of folded gowns in cleanrooms, for use in industries such as pharmaceutical, biotechnology, medical device, mi...
Varenummer: (113-8176)
Leverandør:  Palbam
Beskrivelse:   This wall-mounted dispenser is designed for wipes and IPA bottles.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 23
  1  2  3  Næste