Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Flaskedispensere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/15/18709515.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverandør:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   Dispenser head made of borosilicate glass 3,3, with inscriptions in green enamel.
Leverandør:  Brand
Beskrivelse:   Dispenser head made of borosilicate glass 3,3, with inscriptions in green enamel.
Varenummer: (HACH2220038)
Leverandør:  Hach
Beskrivelse:   Borosilicate glass, clear.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse:   Automatic tilt measures, made of DURAN® borosilicate glass 3,3, with standard ground cone NS 29/32. Supplied without reservoir bottle.
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   PE (bottle and tube), PMP (measuring cup).
Leverandør:  SEMADENI
Beskrivelse:   Bottles, LDPE, for quick dispensing, with PMP measuring cup. The 25 /50 ml measuring cup slides up and down the tube. The height of the tube determine...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING