Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "dispensere"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/51/18709551.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"197"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Epoxybelagte trådracks holder kan rumme de mest almindelige mærker af handskeæsker.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Holders made from tough, clear acrylic. You can clearly see the size and material of the gloves within.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Til opbevaring og nem dispensering af Parafilm® M-forseglingsfilm.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Digitrate Pro™ combines modern design, with precise, accurate and convenient dispensing. Its head can be conveniently rotated 360° for operator safety...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Variable volume, autoclavable.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Variabel volumen, autoklaverbar.
Varenummer: (211-0371)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These wall-mountable glove box holders are made from polystyrene with Microban® additive.
UOM:  1 * 3 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Variable volume, autoclavable.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 197
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste