Incinerating boats/dishes, rectangular
Leverandør: Avignon
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
459-0025EA 1020 DKK
459-0025 459-0024
Incinerating boats/dishes, rectangular
Vejebåde Forbrændingsbåde
Porcelain, glazed or unglazed.
  • Good chemical resistance
  • Withstand maximum temperature of 1000 °C
*With recovery ring