Du Søgte efter: Fordampningsbassiner/skåle
42  results were found
SearchResultCount:"42"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelæn, glaseret.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, med tud.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelæn, glaseret.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilikatglas, klar, kvalitet 3,3, med tud.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar, med tud.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Evaporating dish, made of nickel, with spout.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Evaporating dish, stainless steel, with contact bottom for heating plates and magnetic stirrers.
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Evaporating dishes are made of PTFE.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Rustfrit stål, ¹⁸/₁₀.
Leverandør: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beskrivelse: Basins (capsules) with flat bottom.
Varenummer: (38372.KT)
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: Evaporating dishes, glassy Carbon.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Made of nickel 99,5 %.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Evaporating dishes are made of stainless steel 18/10.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Evaporating dishes, made of nickel, lid with knob.
Leverandør: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS GMB
Beskrivelse: Made of silica.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 42
no targeter for Bottom