IVF-dyrkningsskåle, Falcon®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Falcon®
734-2406EA 723 DKK
734-2406 734-0398 734-0068
IVF-dyrkningsskåle, Falcon®
Dyrkningsplader Celledyrkningsskåle
PS, sterile, med låg. Afprøvet og certificeret plastvare til in vitro befrugtning (IVF), konstrueret til ensartet og enkelt anvendelse. Pladerne har en fuldstændig flad, optisk klar overflade, der giver optimal manipulation og observation af ægtal og embryoer. Lågene er konstrueret til aseptisk behandling, og konsistent ventilation opretholder befugtningen.
  • Ikke-embryotoksisk, uden pyrogener og non-cytotoksisk
  • Vævskulturbehandlet, giver en ensartet hydrofil overflade
  • Steriliseret ved hjælp af gammastråling
  • Emballeret i medicinsk emballage, der rives åben
  • Multi-unit-poser har tappe til genforsegling
They have flat, optically clear surfaces for optimum manipulation and observation. Lids are designed for aseptic manipulation and consistent venting to maintain humidification. Sterilized by gamma irradiation. Nonembryotoxic (the lids of the Falcon IVF Products are not certified nonembryotoxic), nonpyrogenic, and noncytotoxic.
Bestillingsoplysninger: Dishes are supplied with lids and packaged in resealable bags.