PS, sterile, med låg. Skålene, der er beregnet til cellekultur, har en kemisk ensartet overflade, der er frembragt ved hjælp af behandling med plasma dannet under vakuumgas, hvilket fremmer cellernes binding. Dyrkningsfladen af hydrofilt væv indeholder en række negativt ladede funktionelle grupper, der understøtter cellernes binding og spredning.
- Flat and optically clear for distortion-free microscopic visualisation of cells
- Lids designed for optimal gas exchange
- Stacking rings allow for easier stacking and handling
- Cell performance tested to ensure consistent results
Konstruktionen og den matterede kant på Easy-Grip-skålen forbedrer håndteringen af små skåle. Muligheden for let at kunne løfte en lille skål op uden at komme til at fjerne låget gør det muligt at arbejde hurtigt og forbedrer den aseptiske behandling.