Du Søgte efter: Ekssikatorplader
13  results were found
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Ekssikator, Plate, Porcelain, diameter: 90 mm
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Stainless steel 1.4301, Type 304, rust-free.
Varenummer: (467-3100)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Brudsikre ekssikatorplader med flammepoleret, korrosionsresistent og inert slip-let glasoverflade, som er bundet til metal. Velegnet til brug sammen m...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Porcelain plates for desiccators with many small holes, without base.
Leverandør: KARTELL
Beskrivelse: Perforerede ekssikatorplader af PP. Passer til ekssikatorerne 467-2115, 467-2120 og 467-2125. Bør kun bruges ved stuetemperatur. Er ikke velegnet til ...
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Withstand temperatures up to 149 °C (300 °F). Contain no asbestos and are non combustible, stable and chemical resistant. Circular and perforated with...
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Varenummer: (AZLODWA236)
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Spare perforated PP desiccator plates.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WITG8.535.005)
Leverandør: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Desiccator plates made from glazed porcelain. Without feet, with central hole Ø 20 mm, and many small holes Ø 5 mm.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: SciLabware
Beskrivelse: Metal perforated plate for use with Pyrex vacuum and non-vacuum desiccators.
Varenummer: (NALG5306-0130)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Ekssikator, Plate, PC, diameter: 343 mm
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom