Du Søgte efter: Tørremidler
7  results were found
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: CAS No.: 81133-20-2
Leverandør: Thermo Scientific
Beskrivelse: CAS No.: 81133-20-2
Varenummer: (BOHLV1895-12)
Leverandør: Bohlender
Beskrivelse: Silica gel with colour indicator.
UOM: 1 * 10 L
Varenummer: (WHAT10548239)
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: Desiccant pack ensure that DNA sampling cards remain dry during transport or storage.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Convenient, easy to handle packs filled with moisture absorbing silica gel beads are available in multiple sizes to fit most desiccators.
Varenummer: (BELAF420740020)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: These colour-indicating silica gel beads are for use in refilling the Secador® auto-desiccator module which automatically regenerates them for thousan...
UOM: 1 * 25 g
Varenummer: (467-0000)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: Genanvendelig beholder, som er ideel til brug i skabe, beholdere, værktøjskasser og andre opbevaringsområder, hvor man vil undgå rust og fugt. Beholde...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom