Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Ekssikatorer
89  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/49/18709549.jpg
VWR har et bredt udvalg af ekssikatorer til tørring og tørreprocesser. VWR har ekssikatorer i forskellige størrelser og materialer. Ekssikatorer findes i glas og plast og vakuumkompatible varianter. VWR har ligeledes ekstra tilbehør som bund, absorptionskugler og kieselgel og låg.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"89"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Sicapent is a granular dessicant comprising ~75% phoshorus pentoxide on an inert inorganic carrier.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Borosilikatglas 3.3.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Borosilikatglas 3.3, buet låg
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Borosilicate glass 3.3
Varenummer: (467-3120)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Transparent PC, brudsikker og let. Ideel til opgaver med eller uden vakuum Har en bred bund for bedre stabilitet. Slangestuds passer til vacumslange f...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Ekssikatorplader af porcelæn. Centralt hul 20 mm Ø, filterhuller er ca. 5 mm Ø. Velegnet til brug sammen med ekssikatorer med tilsvarende diameter.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Ideel til tørreprocesser, vakuumopbevaring og til beskyttelse mod luft og fugt. Opgaver omfatter dyrkning af organismer, materialeforskning og korrosi...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 89
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Næste