Fluorescens kuvetter
Leverandør: Hellma Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
634-0966EA 4510 DKK
634-0966 634-0848 634-0508 634-0967 634-9423
Fluorescens kuvetter
Kuvetter Spektrofotometerkuvetter
Rektangulære makrokuvetter med 4 klare vinduer og PTFE låg.
  • Pairs are spectrally calibrated
Suitable for high precision analytical techniques.