Du Søgte efter: Kuvetter
VWR tilbyder kuvetter som engangs- eller som genanvendelige modeller. Kuvetter kan være lavet af plastik, glas eller kvartsglas (til UV-lys) og er designet til at indholde en prøve til spektrofotometriske undersøgelser. Engangskuvetter i plastik bruges ofte til hurtig spektroskopiske analyser, hvor hastighed er vigtigere end nøjagtighed. Glaskuvetter bruges typisk til prøver, hvor bølgelængden er i det synlige område og kvartsglas bruges mest til UV-området og NIR-området.
VWR tilbyder kuvetter som engangs- eller som genanvendelige modeller. Kuvetter kan være lavet af plastik, glas eller kvartsglas (til UV-lys) og er designet til at indholde en prøve til spektrofotometriske undersøgelser. Engangskuvetter i plastik bruges ofte til hurtig spektroskopiske analyser, hvor hastighed er vigtigere end nøjagtighed. Glaskuvetter bruges typisk til prøver, hvor bølgelængden er i det synlige område og kvartsglas bruges mest til UV-området og NIR-området.
98  results were found
SearchResultCount:"98"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Rektangulære kuvetter, NOVA 60, Kvartsglas, Længde på lysvej: 10 mm
MSDS Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: High quality cuvettes manufactured from quartz or optical glass for accurate spectrophotometric analysis.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Standard rectangular macro cuvettes made from Spectrosil quartz for accurate readings.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable cuvettes in either optical polystyrene (PS) or polymethyl methacrylate (PMMA), for use with most polar solvents, acids and alkaline solutio...
Varenummer: (634-1067)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disposable macro cuvettes, four clear sides.
UOM: 1 * 100 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Square cuvette, VWR®, UV-1600PC, UV-3100PC, UV-6300PC, Kvartsglas, Længde på lysvej: 10×10 mm
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kuvetter, VWR®, UV-1600PC/UV-3100PC, Kvartsglas, Længde på lysvej: 10 mm, Højde: 15 mm, Volumen: 500 µl
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Kuvetter, VWR®, UV-1600PC, V-3000PC UV-3100PC, UV-6300PC, Optisk glas, Længde på lysvej: 10 mm, Højde: 15 mm
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Elektroporeringskuvetter er fremstillet af klar polycarbonat af medicinsk kvalitet, og de er kompatible med alle almindelige, kommercielt tilgængelige...
Leverandør: Brand
Beskrivelse: Disposable macro or semi-micro cuvettes made of PS or PMMA for kinetic measurements.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: High quality cuvettes made from glass or quartz for on-line spectrophotometric analysis.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Cylindrical cells from various heights and volumes.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Absorption cuvettes made from Quartz or optical glass.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: These semi-micro absorption cells are specially designed for research needs.
Leverandør: HELLMA
Beskrivelse: Demountable cuvettes for short pathlength being easier to clean used in microscopic examinations.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 98
no targeter for Bottom