Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (95)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Digler
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/82/18945082.jpg
VWR har et stort udvalg af digler. Digler benyttes til at foraske faste og flydende stoffer ved ekstremt høje temperaturer i muffelovne til videre analyse. Diglerne fremstilles i glas, porcelæn, rustfrit stål eller andre temperatur og kemikalieresistente materieler. En digel kan være forsynet med et filter i flere kvaliteter og diglerne findes i høj eller lav form, samt med og uden låg.
Hvis du har spøgsmål til digler, så kontakt Team Consumables på telefon 43 86 87 88 eller på mail teamforbrug.dk@vwr.com.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Porcelæn, glaseret, bortset fra udvendig bund.
Varenummer: (1.05809.0100)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Magnesia rods are used for the detection of elements through characteristic flame colour and for reactions with borax and phosphoric salt pearls.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Porcelæn, med porøs bund
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Isostatically moulded in pure PTFE, FDA approved
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Rustfrit stål 304
Leverandør:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Porcelæn, glaseret , bortset fra udvendig bund
Leverandør:  ROBU GLASFILTER
Beskrivelse:   These filltration crucibles are suitable for crude fibre extraction.
Leverandør:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   These crucibles and lids are made from alsint 99,7.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Næste