VWR®, Ispakker
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
216-1168EA 1600 DKK
216-1168 216-1169
VWR®, Ispakker
Kølepakker
Gel-filled plastic case.
  • Ugiftig gelfyldning
  • velegnet til tunge belastninger og hårde transportbetingelser
Robuste, gelfyldte kølepakker til køling af produkter i termobokse, fryseposer, pakker og meget andet. Gelfyldningen sikrer en konstant og pålidelig afkøling.
  • Ugiftig gelfyldning
  • Slidstærk plastikindpakning, som gør den velegnet til tunge belastninger og hårde transportbetingelser
Robuste, gelfyldte kølepakker til køling af produkter i termobokse, fryseposer, pakker og meget andet. Gelfyldningen sikrer en konstant og pålidelig afkøling.