Du Søgte efter: Kølepakker
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Gelfyldning.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Halvstivt skum.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Gel-filled plastic case.
Varenummer: (SCATFPP24)
Leverandør: Sonoco Thermosafe
Beskrivelse: PolarPack® gel brick coolant pack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit and are an alternative to we...
UOM: 1 * 768 Items
Leverandør: Sonoco Thermosafe
Beskrivelse: Polar Pack® refrigerants and Utek® phase change materials provide thermal solutions for shipping temperature critical packages during transit. Availab...
Varenummer: (DLTTA090007)
Leverandør: DELTA T
Beskrivelse: 37 C Accus maintain a temperature between 36 to 38 °C.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: CAMPING GAZ INTERNATIONAL
Beskrivelse: This cooling pack is ideal for keeping drinks, food or medicines cool for longer in a passive hard or soft cooler. Its components include water, carbo...
Leverandør: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Beskrivelse: The inserts are simply mounted in the special groove.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom