Prøvebeholder med snap-låg
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
plastilab®
216-0576EA 1260 DKK
216-0576 216-3134 216-3142 216-3140 216-3136 216-3143 216-3144 216-3138
Prøvebeholder med snap-låg
Prøvecontainere Allround kasser
LDPE, transparent
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent op til 80 °C
  • Let, robust og brudsikker
Med fastgjort kliklåg. Låget sættes let på med et let tryk. Flad bund.