Prøvebeholder med snap-låg, Nalgene®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
216-8154EA 154 DKK
216-8154 216-8155 216-8153 216-8151 216-8156 216-8152
Prøvebeholder med snap-låg, Nalgene®
Prøvecontainere Allround kasser
LDPE, transparent
  • God kemisk resistens
  • Varmeresistent fra -100 °C til +80 °C
  • Med tætsluttende kliklåg og er brudsikker
Velegnet som prøvebeholder, bæger til pH-målinger, vejebeholder og mange andre opgaver.