Plastskruelåg med åbning, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201-1923EA 21.1 DKK
201-1923 201-1925 201-1922 201-1924 201-1921
Plastskruelåg med åbning, DURAN®
Låg Flaskelåg
PBT, red without seals.
  • Til DIN GL gevind
  • Varmeresistent op til 180 °C
  • Autoklaverbar
Med centerhul.
  • Til DIN GL gevind
  • Varmeresistent op til 180 °C
  • Autoklaverbar
Med centerhul.