Allihn kondensator med standard-slib
Leverandør: Lenz
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201-1072EA 764 DKK
201-1072 LENZ05223514 201-1073 201-1074 201-1678 201-1679 201-1071 201-1168 201-1169 201-1677 201-0361
Allihn kondensator med standard-slib
Svaler
DURAN®, borosilicate glass 3.3.
Til kondensering af dampe. Kappe og konus med standardslib. Vandtilslutning via plaststuds med 8 mm udvendig Ø og GL-gevind.
Certificeringer: 201-1168 og 201-1678 i henhold til DIN 12581