Liebig-kondenser med standardslib
Leverandør: Lenz
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
201-1171EA 477 DKK
201-1171 LENZ05210412 LENZ05210413 201-0902 201-0903 LENZ05210411 201-1170 201-1675 201-1676 LENZ05210714 201-1684 LENZ05210514
Liebig-kondenser med standardslib
Svaler
DURAN®, borosilicate 3.3 glass, clear.
Til kondensering af dampe. Kappe og konus med standardslib. Vandtilslutning via plaststuds med 8 mm udvendig Ø og GL-gevind.
Certificeringer: DIN 12576