Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Allihn condensers with standard ground joints
Leverandør: Lenz
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
201-3341EA 765 DKK InStock
201-3341 LENZ05223203 201-0360 LENZ05223204 201-1689 LENZ05223301 201-1685 201-1686 201-1687 201-1688 LENZ05223504
Allihn condensers with standard ground joints
Svaler
DURAN®, borosilicate glass.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Til kondensering af dampe. Med 5 'kugler' (op til 250 mm af kappelængden) eller 8 'kugler' (til kappelængde på 400 mm), samt standard kolbe med slibning og muffe. Vandtilslutning via glasøje.
Certificeringer: Opfylder DIN 12581 eller supplerende DIN
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal