Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Liebig condenser with standard ground joints
Leverandør: Lenz
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
LENZ05210401EA 920 DKK InStock
LENZ05210401 201-0358 201-0359 201-0354 201-3313 201-0355 LENZ05210704 201-0356 201-0357 201-3312 201-0352 201-0353
Liebig condenser with standard ground joints
Svaler
DURAN®, borosilicate glass.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • En minimal termisk udvidelse giver glasset en relativ høj resistens mod temperaturændringer
Til kondensering af dampe. Med indstøbt kappe, standard kolbe med sleben samling og muffe. Vandtilslutning via glasøje.
Certificeringer: DIN 12576
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal