VWR®, GC kapillartilslutninger
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
548-0307EA 1190 DKK
548-0307
VWR®, GC kapillartilslutninger
Fittings og stik
Til nøjagtig tilslutning af kapillær kolonne i GC med en indvendig diameter på 0,2 til 0,53 mm og en udvendig diameter på 0,3 og 0,75 mm