Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (24)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Skåneærmer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/99/18989799.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced SPP skåneærmer er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   65 % LDPE og 35 % LLDPE
Varenummer: (113-8255)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Uvævet PP, belagt PE.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   These disposable sleeve protectors made of PE provide waterproof protection for light-duty tasks.
Varenummer: (113-7887)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Tapered sleeve protectors made from breathable SMS. Ideal for use in cleanroom and ESD environments.
UOM:  1 * 150 Par
Varenummer: (113-0494)
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   Dette skåneærme kan kun anbefales som beskyttelse mod snavs fra ufarlige materialer.
UOM:  1 * 200 Items
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These sleeves made of seamless High Performance Polyethylene (HPPE) are engineered to perform in combination with any HyFlex® cut resistant glove.
Leverandør:  ANSELL HEALTH CARE
Beskrivelse:   These sleeve protectors are made from double-layer Kevlar® fabric.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 39
  1  2  3  4  5  Næste