Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (206)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "overalls"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/15/18989615.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"175"
Sorter efter:
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   These disposable overalls are made from non woven PP. Ideal for non critical applications in industrial, clinical or food processing environments.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Uvævet PP
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse robuste og lette beskyttelsesdragter er fremstillet af et optimeret uvævet PE-materiale fra DuPont. Den blødere fornemmelse og åbne struktur giv...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced SF beskyttelsesdragter er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This single-use garment set includes overall, hood, boot covers and sleeve protectors, all made from breathable SMS fabric.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These sterile single-use overalls are made of breathable SMS fabric. They are ideal for use in cleanroom production and research.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Breathable overalls made of spunbonded polypropylene (SPP), a lightweight fabric that provides protection in non hazardous, dirty work environments.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic SPP beskyttelsesdragter er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 175
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste