Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (84)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "overtrk-til-sko-og-stvler"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/91/18989791.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"66"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skoovertræk, fremstillet af LDPE/LLDPE.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum SPP skoovertræk er de reneste og mest holdbare i hele VWR's beklædningssortiment. Skoovertrækkene er fremstillet af en behagelig tilspunde...
Varenummer: (113-8285)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skoovertræk, fremstillet af uvævet PP.
UOM:  1 * 300 Items
Varenummer: (HOIT110176)
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   These disposable shoe covers are made of CPE.
UOM:  1 * 2.000 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced SPP skoovertræk er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
Varenummer: (113-8287)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skoovertræk, fremstillet af uvævet polypropylen.
UOM:  1 * 300 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skoovertræk, fremstillet af uvævet polypropylen. Med latexmønster.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Maximum SPP støvleovertræk er de reneste og mest holdbare i hele VWR's beklædningssortiment Støvleovertrækkene er fremstillet af en behagelig tils...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 66
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Næste