Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Låg
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/91/18944991.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Uvævet PP
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These caps are made of PP. Suitable for use in non hazardous environments.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hue lavet af PP, til ikke-kritiske områder.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These disposable caps are made from a non woven, spunbonded polypropylene (SPP) fabric, which protects against dirt, grime, and certain dry particulat...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic SPP beskyttelseshætter er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt o...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Hue lavet af PP, til ikke-kritiske områder.
Varenummer: (HOIT109758)
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   Disposable mob caps made from non woven PP. Ideal for use in hospitals, food processing, manufacturing and other general applications.
UOM:  1 * 1.000 Items
Varenummer: (HOIT40048W-21-2)
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   Pleated mob cap for use in hygiene environments.
UOM:  1 * 1.000 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 43
  1  2  3  4  5  6  Næste