Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Skægbind
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/33/18944933.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Varenummer: (113-8254)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Komfortable letvægtsengangs-skægbind fremstillet af uvævet, tilspundet polypropylenstof. Til ikke-kritiske opgaver.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Basic SPP skægbind er lavet af et let og åndbart tilspundet polypropylenmateriale (SPP) med høj styrke, som beskytter mod snavs, skidt og visse tø...
Varenummer: (113-7920)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Basic beard cover made from non woven PP. For non critical applications.
UOM:  1 * 1.000 Items
Varenummer: (HOIT110188)
Leverandør:  HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Beskrivelse:   This disposable beard cover is made from soft non woven PP.
UOM:  1 * 1.000 Items
Varenummer: (113-1580)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Beard cover for general, non critical applications.
UOM:  1 * 1.000 Items
Leverandør:  Nitritex
Beskrivelse:   Lightweight beard cover made of soft non woven PP. Suitable for use in a variety of environments.
UOM:  1 * 1.000 Items
Varenummer: (113-8337)
Leverandør:  KOLMI-HOPEN
Beskrivelse:   This disposable beard cover made of white PP covers the lower part of the face. It is HACCP approved and therefore ideal for use in food applications,...
UOM:  1 * 100 Items
Varenummer: (113-0693)
Leverandør:  GM-EQUIPEMENT
Beskrivelse:   Komfortable letvægtsengangshætter fremstillet af uvævet, tilspundet polypropylenstof. Til ikke-kritiske opgaver.
UOM:  1 * 1.000 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste