Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (25)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
beskyttelsesforklder
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/07/18944907.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette engangsforklæde er fremstillet af en blanding af 65 % LDPE og 35 % LLDPE.
Varenummer: (BURK2507-1001)
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Plastforklæde fremstillet af PVC, som er velegnet til industrielle applikationer.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (113-0479)
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   Specially designed for use with Tyvek® apparel, this apron can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous substa...
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Durable apron made of DUOTEX fabric (100% polyester fabric with PVC coating).
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   This apron provides triple hazard protection from liquid-chemical splash, flash fire and electric arc in a single layer. It combines the chemical prot...
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   Water- and windproof apron made of Flexothane® Kleen, a fabric consisting of 100% polyamide knitting 6.6 with PU coating.
Leverandør:  DuPont
Beskrivelse:   Specially designed for use with Tychem® apparel, these aprons can help offer enhanced protection for body parts that are more exposed to hazardous sub...
Leverandør:  SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
Beskrivelse:   This apron is made from Duotex fabric (100% polyester with 100% PVC coating).
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 43
  1  2  3  4  5  6  Næste