Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Beklædning
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/47/18945047.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1139"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skoovertræk, fremstillet af LDPE/LLDPE.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for women are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The co...
Varenummer: (113-8254)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Komfortable letvægtsengangs-skægbind fremstillet af uvævet, tilspundet polypropylenstof. Til ikke-kritiske opgaver.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   65 % LDPE og 35 % LLDPE
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These reusable coats for men are either made of 100% cotton or 65% polyester/35% cotton. Both fabrics are robust, tear resistant and durable. The coat...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR Advanced SPP skåneærmer er lavet af mellemvægts tilspundet polypropylen (SPP).
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse kitler med konisk krave lukkes med 5 trykknapper eller lynlås.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laboratoriekitler til engangsbrug, fremstillet af uvævet PP med en konisk krave og to lommer i siden. Ideel til ikke-kritiske anvendelser.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 1.139
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING