Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Dråbetællerlåg
12  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/49/18945149.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dropper cap, Gevind: 25 mm, N/A
Varenummer: (NALGDS2176-0384)
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   PP, translucent. with polyethylene insert.
UOM:  1 * 6 Items
Leverandør:  KAUTEX
Beskrivelse:   LDPE, transparent
Leverandør:  KARTELL
Beskrivelse:   HDPE, natural colour
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Dropper cap with captive cap, for threads Ø 25 mm, Gevind: 25 mm, Til flasker: 250/500/1000 ml, N/A
Leverandør:  KAUTEX
Beskrivelse:   Dryplåg med låg og strop til flasker m. smal åbning, KAUTEX 301-serien , Gevind: 25 mm, LDPE, Til flasker: 250/500 ml, N/A
Leverandør:  KAUTEX
Beskrivelse:   Combination closure with screw-on dropping tip, Combination closure with screw-on dropping tip, HDPE, Gevind: 18 mm, HDPE, Til flasker: 10/25/50 ml, N/A
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   LDPE, coloured.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste