Skruelåg til laboratorieflasker, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
217-9208EA 135 DKK
217-9208 217-9209 215-1429 215-1427 217-9212 215-1428
Skruelåg til laboratorieflasker, DURAN®
Låg Flaskelåg
PP, farvet, med kantforsegling.
  • Til DIN GL gevind
  • Varmeresistent op til 140 °C
  • Autoklaverbare