Du Søgte efter: Låg
567  results were found
SearchResultCount:"567"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Specially developed screw caps for direct instrument connection of Merck S 40 threaded bottles ensure safe handling of solvents in the lab and protect...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PP, Screw caps, open top, high purity, Hårdhed: 55° shore A, Septum: White silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,0 mm
Varenummer: (548-0146)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PE, Ø: 22 mm, Model: SnapLåg PE ND22, transparent, lukket
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PP, Screw caps without septa, closed top, Hårdhed: -, Septum: -, Tykkelse: -
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, Crimp caps with septa, open top, high purity, Hårdhed: 45° shore A, Septum: Transparent blue silicone/white PTFE, completely laminated, Tykkelse: 3,0 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PP, Screw caps with septa, open top, high purity, 8-425 thread, Hårdhed: 50° shore A, Septum: Beige silicone/red PTFE, Tykkelse: 1,5 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Vent cap for 250 ml
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Udtræk opløsningsmidlet sikkert fra beholdere og flasker uden at blive udsat for farlige gasser og dampe fra opløsningsmidler. Materialer af høj kvali...
Varenummer: (548-0153)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PE, transparent. Kombinationer af PE-låg med 4,3 mm centerhul og septum.
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PE, Ø: 11 mm, Model: Blå PE, hård version, Hårdhed: 45° shore A, Septum: Hvid silikone/rød PTFE, forskåret (Y), Tykkelse: 1,3 mm
Tilbud
Varenummer: (548-0388)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR®, Låg til kromatografirør, PP, Ø: 10 mm, Model: Sort PP, centerhul 7 mm, Hårdhed: 45° shore A, Septum: Hvid silicone/beige PTFE, Tykkelse: 1,5 mm
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Crimp Caps ND8 can be purchased with a variety of septa materials. Furthermore, push-on snap caps for crimp neck vials ND8 are available.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Safe-T-Flex låg har et enestående, fleksibelt, over-locking-design, der låser sikkert på ydersiden af rørets kant, og kan fjernes med én hånd. En tæt ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Låg til kromatografirør, Screw caps with septa, open top, Hårdhed: 55° shore A, Septum: White silicone/blue PTFE, cross-slit, Tykkelse: 1,5 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Flat screw cap with O-ring for microcentrifuge tubes, VWR®, Farve: Assorterede
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Crimp Neck ND13 vials manufactured from 1st hydrolytic class borosilicate glass with flat bottom. They can be purchased with a variety of aluminium se...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 567
no targeter for Bottom