Du Søgte efter: Klemmer
VWR har et stort udvalg af klemmer i stål, rustfri stål, støbejern og aluminium med kobberbelagte klør. Klemmer findes i forskellige udgaver og funktioner til specielle formål. Klemmer er fremstillet i resistente materialer og kan tåle ekstreme temperaturer og barske kemiske testbetingelser. Klemmer kan tilpasses specifikt udstyr i forskellige størrelser og er fleksible.
VWR har et stort udvalg af klemmer i stål, rustfri stål, støbejern og aluminium med kobberbelagte klør. Klemmer findes i forskellige udgaver og funktioner til specielle formål. Klemmer er fremstillet i resistente materialer og kan tåle ekstreme temperaturer og barske kemiske testbetingelser. Klemmer kan tilpasses specifikt udstyr i forskellige størrelser og er fleksible.
307  results were found
SearchResultCount:"307"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Stainless steel clamps for filling nozzles, with drip-free attachment to drums or to walls.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel or nickel-plated zinc. These clamps securely hold every type of glassware and apparatus.
Varenummer: (444-0917)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: This regular clamp holder is made of nickel-plated zinc construction.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
Varenummer: (241-0032)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Laboral aluminiumslegering.
UOM: 1 * 2 Items
Varenummer: (444-2954)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Attaches to the relevant universal platform being used with the shaker. For details of universal platforms please see the relevant entries.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Collared clamp helps prevent unintentional opening.
New Product
Varenummer: (MFLX19999-99)
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Swing-away lockdown nut provides ease of use.
UOM: 1 * 1 Items
Certifikater
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ideal for securely clamping tubes in place.
Varenummer: (MFLX06832-97)
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Ideal for securing plastic hose clamps.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rustfrit stål. Brugervenlige, robuste muffer.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Til montering af stave med en diameter på 8, 12, 13, 16 og 21 mm.
Varenummer: (MFLX20002-00)
Leverandør: Avantor Fluid Handling
Beskrivelse: Easy to implement with installed assemblies and systems!
UOM: 1 * 1 Items
Certifikater CE Compliant
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Autoklaverbar flaskeklemme af PVC, 250 ml, Til: 250 ml Erlenmeyer-kolber
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PTFE, indvendig stålfjeder. Meget stabil, sikker og holdbar, nem at bruge.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Muffe , Klemmer til medieflasker, rustfrit stål, VWR®, Rustfrit stål, Til: 1000 ml
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 307
no targeter for Bottom