Du Søgte efter: Spredere
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, steril. Disse podeøser sikrer ensartet vædning og fuldstændig overførsel af væske. Fås i bøjelig eller rigid udgave. Alle podeøser har runde kante...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, sterile. Disposable plastic inoculating needles.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, steril.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Inoculating loops and needles are devices used for inoculation, serial dilution, sterile sampling, transfer, and microbiological sample spreading.
New Product
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, steril. Designet til fordeling af væsker på overfladen af agardyrkningsplader. Anvendes til bakterieoptælling (CFU) på vand, mælk og andre væskepr...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, steril. Overfladen på spatlen er helt glat og afrundet, uden ru kanter og uregelmæssigheder. Dette muliggør jævn fordeling af flydende prøver på a...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These PS, sterile, disposable L-shaped spreaders enable even spreading of liquid samples across the surface of agar plates without gouging or cutting ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These PS, sterile, disposable T-shaped spreaders are designed for spreading and dispersing liquids across the surface of agar culture plates. Their de...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PP, sterile eller usterile. Disse brugervenlige og billige udstrygningsspatler er designet til at gøre det nemmere at arbejde med bakteriekulturer. Ov...
Varenummer: (612-2496)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PS, steril. Kalibrerede engangspodepodeøser fremstillet i bøjeligt eller rigid plast, for at dække behovene ved forskellige opgaver og mikrobiologerne...
UOM: 1 * 1.000 Items
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: Inoculating loop, 1 µl, Steril
Leverandør: 3M Food Safety
Beskrivelse: This 3M™ Petrifilm™ Spreader is an easy-to-use tool designed to quickly and evenly distribute inoculum within the 3M™ Petrifilm™ Plate.
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: A range of nickel-chrome metal wire loops attached to lightweight insulated aluminium handles. Combo-loops are non calibrated and available in a range...
Leverandør: COPAN
Beskrivelse: These nickel-chrome metal wire loops are available non calibrated in a range of sizes with internal diameters (Ø) of 2, 3, 4 or 5 mm, or calibrated, 1...
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Disse NiCr 8020 loops fås i en række størrelser og længder med indvendig diameter på 1,5, 2,5 eller 4 mm. De er varmebestandige og kan flammesterilise...
Leverandør: ANICRIN S.R.L.
Beskrivelse: Podenåle, blå, -
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom