Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (18)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "celleskrabere"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/08/18945008.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Specifically designed to make collecting of cells easier and more effective. Available with a choice of blade positions - scraper for use in flasks, o...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Flat blade cell lifter for manual harvesting of cells, manufactured from high grade PE. Designed for removing cells from multiwell plates or microcent...
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Håndtag af PS, TPE-skraber. Beregnet til at skaffe maksimal adgang til dyrkningsoverfladerne på en række dyrkningsflasker.
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   Nyttig til manuel høst af celler, skraberne er designet til brug i flasker og celleløfter er beregnet til høst af celler (især stamceller) i skåle.
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Celleskrabere til cellehøst fås i to længder med justerbart blad, der giver optimal anvendelsesfleksibilitet. Uden pyrogener
Varenummer: (22003.)
Leverandør:  Biotium
Beskrivelse:   PE, disposable, sterile. Mini cell scrapers for harvesting cells or cell lysates from microwell plates.
UOM:  1 * 200 Items
Varenummer: (WITG8.486.200)
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Bent, plastic coated glass handle, mobile PTFE blade. Scraper for removal of cells from flasks and plates. Length 50 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  TPP
Beskrivelse:   Designed for gentle removal and harvesting of tissue cultures in all types of flasks, dishes and tubes.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 9
  1  2  Næste