Celledyrkningskamre til Active Gassing, Nunc™
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nunc™
734-1367EA 14140 DKK
734-1367 734-1339
Celledyrkningskamre til Active Gassing, Nunc™
Bioreaktorer
PS, sterile. Til industriel produktion af for eksempel vacciner, monoklonale antistoffer eller medicinalvarer. Det patenterede gasflowsystem sikrer en styret atmosfære i dyrkningsbakkerne ved hjælp af ensartet fordeling af den brugerspecificerede gasblanding, der pumpes gennem det monterede filter. Især oxygenkrævende og pH-følsomme celler kan drage fordel af den kontrollerede atmosfære.
  • Gassen fordeles jævnt mellem bakkerne, ligesom i hver individuel bakke
  • Overfladebehandling sikrer fremragende betingelser for cellernes fastholdelse og vækst
  • Fås i udgaver med 4,10 og 40 bakker, hvilket forenkler opskaleringen
  • Lav risiko for kontaminering
  • Kompatibel med eksisterende manuel og automatisk håndtering af udstyr fra Nunc™
Bakkelængde L×B: 335×205 mm
Information om tilbehør: *Startsættet indeholder: pc-stik, filter til ventilationshul, hvidt filteradapterlåg, tildækningslåg, slangeklemme og silikoneslanger.