Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (14)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Bioreaktorer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/38/20236838.jpg
Bioreaktorer støtter aktive biologiske reaktioner eller processer i forskningsmiljøet. Sørger for optimal metabolisk aktivitet ved celle eller vævsdyrkning. Bioreaktorer kan udføre aerob og anaerobe undersøgelser. Bioreaktor værktøj reducerer gentagende manuelt arbejde. Specialiseret membran teknologi sørger for god adskillelse mellem celledyrkningsområde og kammeret.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® cell chambers, made from medical grade, general purpose polystyrene (GPPS) and with vented cap, are ideal for large scale cell culture.
Varenummer: (SARTDUO002LL-SS01V)
Leverandør:  SARTORIUS
Beskrivelse:   The UniVessel® SU is a stirred tank, single-use bioreactor with a working volume range of 0,6 to 2 l. It is assembled, irradiated and shipped ready-to...
UOM:  1 * 2 Items
Varenummer: (734-0389)
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   CELLine™ 1000, et membranbaseret, celledyrkningssystem til engangsbrug garanterer høje celledensiteter og er let at anvende til rekombinant proteineks...
UOM:  1 * 3 Items
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   Thermo Scientific™ Nunc™ High Density Cell Factory™ system offers greater surface area and yield than the standard Cell Factory™ system, or similar mu...
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   CELLine™ is a disposable, two-compartment bioreactor manufactured from optically clear virgin PS with a gas transfer bottom made of a moulded silicone...
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PS, sterile. Til industriel produktion af for eksempel vacciner, monoklonale antistoffer eller medicinalvarer.
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PS, sterile. EasyFill™ Cell Factory har en stor og en lille åbning i hver enhed, hvilket gør den fleksibel og brugervenlig. EasyFill Cell Factory fore...
Leverandør:  NUNC
Beskrivelse:   PS, sterile. Til industriel produktion af for eksempel vacciner, monoklonale antistoffer eller medicinalvarer. Det patenterede gasflowsystem sikrer en...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste