Transport carrier, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
139-3120EA 828 DKK
139-3120
Transport carrier, Nalgene®
Bærere Transportbærere
HDPE. Foam inserts.
  • Kan bruges til op til seks flasker med diametre på 60, 89 og 108 mm
  • Kurvematerialet brækker eller splintre ikke
  • Stabelbar for pladsbesparende opbevaring
Med skumindsatser. Til sikker transport af glas- og plastflasker, beholdere og mange andre typer af laboratorieudstyr. To skumindsatser med i alt seks åbninger holder flaskerne adskilte, når kurven bruges til flasker.
Colour: translucent